Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AYP1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254430-100
ANTIA254430-100EA 280 EUR InStock
ANTIA254430-100
Anti-CLEC2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AYP1]
Anticorps
Mouse monoclonal [AYP1] antibody to CLEC2 for ICC, Flow Cytometry and IP with samples derived from human.

  • Validated Applications: ICC, Flow Cytometry, IP
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CLEC2
Clonality: Monoclonal
Clone: AYP1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité