Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-alpha Tubulin Rat Monoclonal Antibody [Clone: YOL1/34]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254436-100
ANTIA254436-100EA 270 EUR InStock
ANTIA254436-100
Anti-alpha Tubulin Rat Monoclonal Antibody [Clone: YOL1/34]
Anticorps
Rat monoclonal [YOL1/34] antibody to alpha Tubulin for WB, IHC-P, ICC, Flow Cytometry, ELISA and IHC-Fr with samples derived from human, mouse, rat, mammalian, S. cerevisiae and chicken.

  • Validated Applications: WB, IHC-P, ICC, Flow Cytometry, ELISA, IHC-Fr
  • Recommended Dilutions: ICC: 4-8 µg/ml, WB: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: alpha Tubulin
Clonality: Monoclonal
Clone: YOL1/34
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Mammals, S. cerevisiae, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité