Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RuvB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A261-100
ANTIA261-100EA 425 EUR InStock
ANTIA261-100
Anti-RuvB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to RuvB for WB with samples derived from Escherichia coli.

  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:3000

Type: Primary
Antigen: RuvB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Escherichia coli

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité