Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Muscle Actin Mouse Recombinant Antibody [Clone: rMSA/953]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A277943-100
ANTIA277943-100EA 520 EUR InStock
ANTIA277943-100
Anti-Muscle Actin Mouse Recombinant Antibody [Clone: rMSA/953]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rMSA/953] antibody to Muscle Actin for WB and IHC-P with samples derived from human, rabbit and rat.

  • Validated Applications: WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: WB: 0,5 to 1 µg/ml, IHC-P: 0,5 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Muscle Actin
Clonality: Recombinant
Clone: rMSA/953
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité