Anti-Nucleolin Rabbit Recombinant Antibody [clone: NCL/7014R]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278037-100
ANTIA278037-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278037-100
Anti-Nucleolin Rabbit Recombinant Antibody [clone: NCL/7014R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [NCL/7014R] antibody to Nucleolin for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Nucleolin
Clonality: Recombinant
Clone: NCL/7014R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité