Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: PAX6/7078R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278039-100
ANTIA278039-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278039-100
Anti-PAX6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: PAX6/7078R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [PAX6/7078R] antibody to PAX6 for Flow Cytometry, IF and WB with samples derived from human.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 0,5 to 1 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: PAX6
Clonality: Recombinant
Clone: PAX6/7078R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité