Anti-StAR Rabbit Recombinant Antibody [clone: STAR/3915R]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278067-100
ANTIA278067-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278067-100
Anti-StAR Rabbit Recombinant Antibody [clone: STAR/3915R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [STAR/3915R] antibody to StAR for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: StAR
Clonality: Recombinant
Clone: STAR/3915R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité