Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLF12 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PCRP-KLF12-1E3]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278129-100
ANTIA278129-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278129-100
Anti-KLF12 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PCRP-KLF12-1E3]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-KLF12-1E3] antibody to KLF12 for IP, Flow Cytometry and IF with samples derived from human.

  • Validated Applications: IP, Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: IP: 1 to 2µg / 100 to 500µg proteins, Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: KLF12
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-KLF12-1E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité