Anti-delta 1 Catenin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CTNND1/4501]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278155-100
ANTIA278155-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278155-100
Anti-delta 1 Catenin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CTNND1/4501]
Anticorps
Mouse monoclonal [CTNND1/4501] antibody to delta 1 Catenin for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: delta 1 Catenin
Clonality: Monoclonal
Clone: CTNND1/4501
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité