Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Decorin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: DCN/6289]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278223-100
ANTIA278223-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278223-100
Anti-Decorin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: DCN/6289]
Anticorps
Mouse monoclonal [DCN/6289] antibody to Decorin for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human, bovine, canine, chicken, elk, equine, mouse, porcine and rabbit.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Decorin
Clonality: Monoclonal
Clone: DCN/6289
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 lambda
Reactivity: Human, Bovine, Dog, Chicken, Elk, Horse, Mouse, Porcine,More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..