Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A1 Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: S100A1/6374R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278369-100
ANTIA278369-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278369-100
Anti-S100A1 Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: S100A1/6374R]
Anticorps
Rabbit monoclonal [S100A1/6374R] antibody to S100A1 for IF and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated Applications: IF, IHC-P
  • Recommended Dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: S100A1
Clonality: Monoclonal
Clone: S100A1/6374R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité