Anti-SPARC Mouse Monoclonal Antibody [clone: OSTN/3933]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278392-100
ANTIA278392-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278392-100
Anti-SPARC Mouse Monoclonal Antibody [clone: OSTN/3933]
Anticorps
Mouse monoclonal [OSTN/3933] antibody to SPARC for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: SPARC
Clonality: Monoclonal
Clone: OSTN/3933
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité