Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-His Tag Mouse Recombinant Antibody [clone: r6HIS/6423]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278529-100
ANTIA278529-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278529-100
Anti-His Tag Mouse Recombinant Antibody [clone: r6HIS/6423]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [r6HIS/6423] antibody to His Tag for WB, Flow Cytometry, IF and IP.

  • Validated Applications: WB, Flow Cytometry, IF, IP
  • Recommended Dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow Cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 0,5 to 1 µg/ml, IP: 2 to 4µg / 500µg proteins
  • Host: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Iso

Type: Primary
Antigen: His Tag
Clonality: Recombinant
Clone: r6HIS/6423
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité