Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Human Nuclear Antigen Mouse Recombinant Antibody [Clone: r235-1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278530-100
ANTIA278530-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278530-100
Anti-Human Nuclear Antigen Mouse Recombinant Antibody [Clone: r235-1]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [r235-1] antibody to human Nuclear Antigen for Flow Cytometry, IF, IP and ICC with samples derived from human and Non-Human Primates.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, IP, ICC
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IP: 1 to 2µg / 500µg proteins, ICC: 1 to 2 µg/ml, IHC-Fr: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Human Nuclear Antigen
Clonality: Recombinant
Clone: r235-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité