Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps recombinant anti-ACE2 de lapin [clone : ACE2/6788R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278644-100
ANTIA278644-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278644-100
Anticorps recombinant anti-ACE2 de lapin [clone : ACE2/6788R]
Anticorps
Anticorps monoclonal de lapin recombinant [ACE2/6788R] contre l’ACE2 pour ELISA et IHC-P avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ELISA, IHC-P
  • Dilutions recommandées : IHC-P : 1 à 2 µg/ml

Type : Primaire
Antigène : ACE2
clonalité : Recombinant
Clone : ACE2/6788R
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG kappa
Réactivité : Humain

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité