Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyclin B1 Rabbit Recombinant Antibody [Clone: CCNB1/7030R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278674-100
ANTIA278674-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278674-100
Anti-Cyclin B1 Rabbit Recombinant Antibody [Clone: CCNB1/7030R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [CCNB1/7030R] antibody to Cyclin B1 with samples derived from human, mouse and hamster.

  • Tested

Type: Primary
Antigen: Cyclin B1
Clonality: Recombinant
Clone: CCNB1/7030R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human, Mouse, Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité