Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-L-PLUNC Rabbit Recombinant Antibody [clone: LPLUNC1/7059R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A278683-100
ANTIA278683-100EA 520 EUR InStock
ANTIA278683-100
Anti-L-PLUNC Rabbit Recombinant Antibody [clone: LPLUNC1/7059R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [LPLUNC1/7059R] antibody to L-PLUNC for ELISA, WB and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: ELISA, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: L-PLUNC
Clonality: Recombinant
Clone: LPLUNC1/7059R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité