Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TROP2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TrMab-6] (Biotin)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A285823-100
ANTIA285823-100EA 355 EUR InStock
ANTIA285823-100
Anti-TROP2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TrMab-6] (Biotin)
Anticorps
Mouse monoclonal [TrMab-6] antibody to TROP2 (Biotin) for WB, ICC, Flow cytometry and IHC with samples derived from porcine and human.

  • Validated applications: WB, ICC, Flow cytometry, IHC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TROP2
Clonality: Monoclonal
Clone: TrMab-6
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Porcine, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité