Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC7A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15E2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A285836-100
ANTIA285836-100EA 435 EUR InStock
ANTIA285836-100
Anti-CLEC7A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15E2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [15E2] antibody to CLEC7A (PE) for Flow cytometry and IHC-Fr with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: The reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension

Type: Primary
Antigen: CLEC7A
Clonality: Monoclonal
Clone: 15E2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: LWEDGSTFSSN
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité