Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps polyclonal de chèvre anti-AKT1

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A285973-100
ANTIA285973-100EA 475 EUR InStock
ANTIA285973-100
Anticorps polyclonal de chèvre anti-AKT1
Anticorps
Anticorps polyclonal de chèvre contre AKT1 pour ELISA, WB et IF avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ELISA, WB, IF

Type : Primaire
Antigène : AKT1
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Humain

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité