Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps Recombinant anti-Annexine A1 de lapin [clone : RM424]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A290867-100
ANTIA290867-100EA 710 EUR InStock
ANTIA290867-100
Anticorps Recombinant anti-Annexine A1 de lapin [clone : RM424]
Anticorps
Anticorps monoclonal recombinant de lapin [RM424] contre l'Annexine A1 pour IHC et WB avec des échantillons humains.

  • Applications validées : IHC, WB
  • Dilutions recommandées : IHC : 1:100 à 1:200, WB : 1:1000 à 1:2000

Type : Primaire
Antigène : Annexine A1
Clonalité : Recombinant
Clone : RM424
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité