Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFRvIII Rabbit Recombinant Antibody [Clone: RM419] (Biotin)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A290872-50
ANTIA290872-50EA 755 EUR InStock
ANTIA290872-50
Anti-EGFRvIII Rabbit Recombinant Antibody [Clone: RM419] (Biotin)
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [RM419] antibody to EGFRvIII (Biotin) for IHC, Flow cytometry, WB and ELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: IHC, Flow cytometry, WB, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC: 1:100 to 1:200, Flow cytometry: 1:10 to 1:100, WB: 1:1000 to 1:2000, ELISA: 1:100 to 1:1000

Type: Primary
Antigen: EGFRvIII
Clonality: Recombinant
Clone: RM419
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité