Anti-Pig IgG H&L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A294504-1
ANTIA294504-1EA 160 EUR InStock
ANTIA294504-1
Anti-Pig IgG H&L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit anti-pig IgG H&L secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from pig.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:1000 to 1:30000; ELISA (capture antibody): 1:100 to 1:500, ICC: 1:200 to 1:2000, IHC: 1:200 to 1:2000, WB: 1:1000 to 1:30000
Type: Secondary
Antigen: Pig IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité