Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rat IgG Fc Goat Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A294739-500
ANTIA294739-500EA 310 EUR InStock
ANTIA294739-500
Anti-Rat IgG Fc Goat Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Goat F(ab')2 anti-rat IgG Fc (PE) secondary antibody for Flow cytometry and IF with samples derived from rat.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:50 to 1:200, IF: 1:50 to 1:200

Type: Secondary
Antigen: Rat IgG Fc
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité