Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Rabbit IgG Fc Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A294838-2
ANTIA294838-2EA 180 EUR InStock
ANTIA294838-2
Anti-Rabbit IgG Fc Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat anti-rabbit IgG Fc secondary antibody for IEP and double immunodiffusion with samples derived from rabbit.

  • Validated applications: IEP, Double Immunodiffusion
  • Recommended dilutions: DD: Neat, IEP: Neat

Type: Secondary
Antigen: Rabbit IgG Fc
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité