Anti-Rabbit IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (Cyanine 5)
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A294878-500
ANTIA294878-500EA 240 EUR InStock
ANTIA294878-500
Anti-Rabbit IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (Cyanine 5)
Anticorps
Goat anti-rabbit IgG H&L (Cyanine 5) secondary antibody for WB, IHC, ICC, Flow cytometry and IF with samples derived from rabbit.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:15000, IHC: 1:50 to 1:500, ICC: 1:50 to 1:500, Flow cytometry: 1:50 to 1:200, IF: 1:50 to 1:500
Type: Secondary
Antigen: Rabbit IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité