Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps polyclonal de chèvre anti-Alligator IgG H&L (HRP (Peroxydase de raifort)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A295032-1
ANTIA295032-1EA 285 EUR InStock
ANTIA295032-1
Anticorps polyclonal de chèvre anti-Alligator IgG H&L (HRP (Peroxydase de raifort)
Anticorps
Anticorps secondaire IgG de chèvre anti-alligator H&L (HRP) pour WB, IHC, ICC et ELISA avec des échantillons dérivés de l'alligator.

  • Applications validées : WB, IHC, ICC, ELISA
  • Dilutions recommandées : ELISA : 1:10000 à 1:100000, ICC : 1:200 à 1:5000, IHC : 1:200 à 1:5000, WB : 1:5000 à 1:50000

Type : Secondaire
Antigène : Alligator IgG H&L
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : HRP (Peroxydase de raifort)
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Alligator

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité