Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Human IgA Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A301219-500
ANTIA301219-500EA 265 EUR InStock
ANTIA301219-500
Anti-Human IgA Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Goat anti-human IgA (HRP) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:10000 to 1:100000, ICC: 1:200 to 1:2000, IHC: 1:200 to 1:2000, WB: 1:2000 to 1:20000

Type: Secondary
Antigen: Human IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité