Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mouse IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A301439-1
ANTIA301439-1EA 190 EUR InStock
ANTIA301439-1
Anti-Mouse IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Goat anti-mouse IgG H&L (Biotin) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from mouse.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:20000 to 1:400000, ICC: 1:200 to 1:1000, IHC: 1:500 to 1:5000, WB: 1:20000 to 1:400000

Type: Secondary
Antigen: Mouse IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité