Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MerTK Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM469]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A302463-100
ANTIA302463-100EA 720 EUR InStock
ANTIA302463-100
Anti-MerTK Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM469]
Anticorps
Rabbit monoclonal [RM469] antibody to MerTK for IHC and WB with samples derived from mouse.

  • Validated applications: IHC, WB
  • Recommended dilutions: IHC: 1:100 to 1:200, WB: 1:100 to 1:500

Type: Primary
Antigen: MerTK
Clonality: Recombinant
Clone: RM469
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité