Human Hepatitis D Virus IgG ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A302975-96
ANTIA302975-96EA 630 EUR InStock
ANTIA302975-96
Human Hepatitis D Virus IgG ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Hepatitis D Virus IgG ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro qualitative determination of human Hepatitis D Virus IgG in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité