Human Varicella Zoster Virus IgG ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA303071-96EA 610 EUR InStock
ANTIA303071-96
Human Varicella Zoster Virus IgG ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Varicella Zoster Virus IgG ELISA kit is a Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro determination of human Varicella Zoster Virus IgG in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité