Human Herpes Simplex Virus 1 IgM ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A303138-96
ANTIA303138-96EA 610 EUR InStock
ANTIA303138-96
Human Herpes Simplex Virus 1 IgM ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Herpes Simplex Virus 1 IgM ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro qualitative determination of human Herpes Simplex Virus 1 IgM in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité