Mouse Anti-KLH IgG ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A303554-96
ANTIA303554-96EA 610 EUR InStock
ANTIA303554-96
Mouse Anti-KLH IgG ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Mouse Anti-KLH IgG ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of mouse Anti-KLH IgG in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité