Rat Anti-KLH IgG ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A303800-96
ANTIA303800-96EA 630 EUR InStock
ANTIA303800-96
Rat Anti-KLH IgG ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Rat anti-KLH IgG ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of rat anti-KLH IgG in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité