Rituximab Antibody ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A303892-96
ANTIA303892-96EA 610 EUR InStock
ANTIA303892-96
Rituximab Antibody ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Rituximab Antibody ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of Rituximab Antibody in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité