Anti-PSD95 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 7E3]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304702-100
ANTIA304702-100EA 450 EUR InStock
ANTIA304702-100
Anti-PSD95 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 7E3]
Anticorps
Mouse monoclonal [7E3] antibody to PSD95 for WB, IHC, ICC/IF and antibody microarray with samples derived from human, mouse, rat and bovine.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: PSD95
Clonality: Monoclonal
Clone: 7E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité