Anticorps monoclonal de souris anti-4 Hydroxy-2-hexénal [Clone : 5C11.1]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304706-100
ANTIA304706-100EA 580 EUR InStock
ANTIA304706-100
Anticorps monoclonal de souris anti-4 Hydroxy-2-hexénal [Clone : 5C11.1]
Anticorps
Anticorps monoclonal de souris [5C11.1] contre le 4-Hydroxy-2-hexénal pour WB et ELISA avec des échantillons dérivés d'espèces indépendantes.
  • Applications validées : WB, ELISA
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ELISA : 1:1000
Type : Primaire
Antigène : 4-Hydroxy-2-hexenal
Clonalité : Monoclonal
Clone : 5C11.1
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Espèces indépendantes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité