Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A7]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304709-100
ANTIA304709-100EA 415 EUR InStock
ANTIA304709-100
Anti-HSP27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A7]
Anticorps
Mouse monoclonal [8A7] antibody to HSP27 for WB, IHC, ICC/IF, IP, Flow cytometry and FACS with samples derived from human, mouse, rat, bovine, canine, guinea pig, hamster and sheep.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, Flow cytometry, FACS
  • Recommended dilutions: WB: 1:5000, ICC/IF: 1:200, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: HSP27
Clonality: Monoclonal
Clone: 8A7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Bovine;Dog;Guinea pig;Hamster;Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité