Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCP1 alpha/CCTA Rat Monoclonal Antibody [clone: 91a]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304713-100
ANTIA304713-100EA 435 EUR InStock
ANTIA304713-100
Anti-TCP1 alpha/CCTA Rat Monoclonal Antibody [clone: 91a]
Anticorps
Rat monoclonal [91a] antibody to TCP1 alpha/CCTA for WB, ICC/IF, IP and Flow cytometry with samples derived from human, mouse, rat, bovine, rabbit, guinea pig, hamster, canine, porcine, yeast, C. elegans, drosophila and monkey.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IP, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100

Type: Primary
Antigen: TCP1 alpha/CCTA
Clonality: Monoclonal
Clone: 91a
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Bovine;Rabbit;Guinea pig;Hamster;Dog;Pig;Yeast;C. elegans;Drosophila;Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité