Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hexanoyl-Lysine adduct Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D9]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304725-100
ANTIA304725-100EA 560 EUR InStock
ANTIA304725-100
Anti-Hexanoyl-Lysine adduct Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D9]
Anticorps
Mouse monoclonal [5D9] antibody to Hexanoyl-Lysine adduct for WB, ICC/IF, FACS, Flow cytometry, ELISA and IHC with samples derived from species independent.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, FACS, Flow cytometry, ELISA, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:50, ELISA: 1:1000, FACS: 1:50, FCM: 1:50, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: Hexanoyl-Lysine adduct
Clonality: Monoclonal
Clone: 5D9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité