Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Crotonaldehyde Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 2A8.1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304730-100
ANTIA304730-100EA 580 EUR InStock
ANTIA304730-100
Anti-Crotonaldehyde Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 2A8.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [2A8.1] antibody to Crotonaldehyde for WB and ELISA with samples derived from species independent.

  • Validated applications: WB, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ELISA: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Crotonaldehyde
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A8.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité