Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C12-H11]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304735-100
ANTIA304735-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304735-100
Anti-HSP22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C12-H11]
Anticorps
Mouse monoclonal [3C12-H11] antibody to HSP22 for WB, IHC, ICC/IF and ELISA with samples derived from human, mouse and rat.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: HSP22
Clonality: Monoclonal
Clone: 3C12-H11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité