Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps monoclonal de souris anti-cristalline alpha B [Clone : 3A10.C9]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304738-200
ANTIA304738-200EA 420 EUR InStock
ANTIA304738-200
Anticorps monoclonal de souris anti-cristalline alpha B [Clone : 3A10.C9]
Anticorps
Anticorps monoclonal de souris [3A10.C9] dirigé contre la cristalline alpha B pour WB, IHC, ELISA et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de rats et de bovins.

  • Applications validées : WB, IHC, ELISA, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:2000, ICC/IF : 1:100

Type : Primaire
Antigène : alpha B Crystalline
Clonalité : Monoclonal
Clone : 3A10.C9
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain, rat, bovin

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité