Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps monoclonal de souris contre l'acroléine [Clone : 10A10]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304753-100
ANTIA304753-100EA 560 EUR InStock
ANTIA304753-100
Anticorps monoclonal de souris contre l'acroléine [Clone : 10A10]
Anticorps
Anticorps monoclonal [10A10] de souris contre l'acroléine pour WB, ICC/IF, FACS, cytométrie de flux, ELISA et IHC avec des échantillons dérivés d'espèces indépendantes.

  • Applications validées : WB, ICC/IF, FACS, cytométrie de flux, ELISA, IHC
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:50, FACS : 1:50, FCM : 1:50, ELISA : 1:1000, IHC : 1:100

Type : Primaire
Antigène : Acroléine
Clonalité : Monoclonal
Clone : 10A10
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Espèces indépendantes

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité