Anti-HCN1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S70]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304768-100
ANTIA304768-100EA 475 EUR InStock
ANTIA304768-100
Anti-HCN1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S70]
Anticorps
Mouse monoclonal [S70] antibody to HCN1 for WB, IHC, IP and antibody microarray with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, IP, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: HCN1
Clonality: Monoclonal
Clone: S70
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité