Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C92F3A-5]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304773-200
ANTIA304773-200EA 510 EUR InStock
ANTIA304773-200
Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C92F3A-5]
Anticorps
Mouse monoclonal [C92F3A-5] antibody to HSP70 for WB, IHC, ICC/IF, ELISA, Flow cytometry, FACS, IEM, Block/Inhibit and antibody microarray with samples derived from human, mouse, rat, bovine, C. elegans, canine, chicken, drosophila, carp, guinea pig, hamster, monkey, porcine, rabbit and sheep.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, ELISA, Flow cytometry, FACS, IEM, Block/Inhibit, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:10000, ICC/IF: 1:1000, FACS: 1:1000
Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Monoclonal
Clone: C92F3A-5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Bovine;C. elegans;Dog;Chicken;Drosophila;Carp;Guinea pig;Hamster;Monkey;Pig;Rabbit;Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité