Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 5G1-95]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304784-100
ANTIA304784-100EA 435 EUR InStock
ANTIA304784-100
Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 5G1-95]
Anticorps
Mouse monoclonal [5G1-95] antibody to HSP70 for WB and ELISA with samples derived from plant.

  • Validated applications: WB, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000

Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Monoclonal
Clone: 5G1-95
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité