Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Dibromo-tyrosine Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 9F12]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304792-100
ANTIA304792-100EA 560 EUR InStock
ANTIA304792-100
Anti-Dibromo-tyrosine Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 9F12]
Anticorps
Mouse monoclonal [9F12] antibody to Dibromo-tyrosine for WB, ICC/IF and ELISA with samples derived from species independent.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:50, ELISA: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Dibromo-tyrosine
Clonality: Monoclonal
Clone: 9F12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité