Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 39B6]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304794-100
ANTIA304794-100EA 490 EUR InStock
ANTIA304794-100
Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 39B6]
Anticorps
Mouse monoclonal [39B6] antibody to Nitrotyrosine for WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA, Flow cytometry and antibody microarray with samples derived from species independent.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA, Flow cytometry, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1400, IHC: 1:100
Type: Primary
Antigen: Nitrotyrosine
Clonality: Monoclonal
Clone: 39B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Species Independent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité